Beskrivelse
Acidic Mammalian Chitinase Activity Kit (Fluorometric) (ab273291) udnytter AMCases evne til at spalte et syntetisk substrat for at frigive den frie fluorofor, som let kan kvantificeres (Ex/Em = 320/445 nm), og den bruger en specifik Lysis Buffer, som adskiller AMCase-aktivitet fra CHIT1-aktivitet.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 prøver |
| Regulatorisk status | RUO |