Få mere at vide
Epredia™ Syrefaste biopsiposer, medium
Artikelnummer. p-4524729 Shop alle Epredia produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 12667946
Brand: Epredia™ 6774050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reducer risikoen for mindre prøvetab med Epredia™ Syrebestandige biopsiposer.
  • Tillad ubegrænset væskebevægelse omkring væv
  • Reducer reagensoverførsel og trykartefakter, der ofte findes med svampe
  • Fjern prøven hurtigt med en praktisk afrivningspose
Dimensioner:
  • Små biopsiposer måler 1,2x 1.7″ (31x 43 mm)
  • Medium biopsiposer måler 1,8x 2.6″ (45x 65 mm)
  • Store biopsiposer måler 3x 3.5″ (75x 85 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Biopsi taske
Materiale Nylon, syrefast
Farve Hvid
Længde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 65 mm
Længde (engelsk) 1,8 tommer
Bredde (engelsk) 2,6 tommer
Størrelse Medium