Få mere at vide
Epredia™ Syrefaste biopsiposer, medium
Artikelnummer. 12667946 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12667946 Medium Pakke med 250
12677946 Lille Pakke med 250
12687946 Større Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12667946 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 6774050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    757.00 DKK
    588.75 DKK / Pakke med 250
    Spare 168.25 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Reducer risikoen for mindre prøvetab med Epredia™ Syrebestandige biopsiposer.
  • Tillad ubegrænset væskebevægelse omkring væv
  • Reducer reagensoverførsel og trykartefakter, der ofte findes med svampe
  • Fjern prøven hurtigt med en praktisk afrivningspose
Dimensioner:
  • Små biopsiposer måler 1,2x 1.7″ (31x 43 mm)
  • Medium biopsiposer måler 1,8x 2.6″ (45x 65 mm)
  • Store biopsiposer måler 3x 3.5″ (75x 85 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Biopsi taske
Materiale Nylon, syrefast
Farve Hvid
Længde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 65 mm
Længde (engelsk) 1,8 tommer
Bredde (engelsk) 2,6 tommer
Størrelse Medium