missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acid Red 35, TRC

Artikelnummer. 30331904
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331904 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331904 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA79528825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acid Red 35
CAS 6441-93-6
Molekylær formel C19 H15 N3 O8 S2 . 2 Na
Mængde 25 mg
Synonym Acid Red 35, 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[2-(2-methylphenyl)diazenyl]-, sodium salt (1:2), 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 5-(acetylamino)-4-hydroxy-3-[(2-methylphenyl)azo]-, disodium salt (9CI), C.I. Acid Red 35 (7CI), C.I. Acid Red 35, disodium salt (8CI), Acid Brilliant Red 3B, Acid Fast Red 3B, Acid Fast Red 3B No. 855D, Acid Fast Red W 3B, Acid Magenta 6B, Acid Red 3B, Acid Red RR, Amacid Brilliant Red 5B, Atul Acid Red 3B, Belacid Red 3B, Best Acid Pink B, Brilliant Acid Red 3A, Brilliant Colacid Red 3A, Brilliant Fast Red S 3B, C.I. 18065, Colocid Brilliant Red 5B, Conacid Red CE, Diacid Supra Red 3B, Dinacid Fast Red 3B, Dycosacid Red 3B, Egacid Red R, Fast Red M 3B, Fenazo Light Red 3B, Kiton Fast Red B 2R, Midlon Red 3B, Multacid Red 3B, Optamine Red 3B, Peach Red 3B, Ritacid Red 3B, Suminol Fast Brilliant Red S 3B, Suminol Levelling Brilliant Red S 3B, Sumitomo Fast Red 3B, Supra Red 3B, Supracetil Red 3B, Supracid Red 3B, Supramin Red 3B, Supramine Red 3B, Supramine Red 3BA, Symulon Supramin Red 3B, Takaoka Acid Fast Red 3B, Tertracid Supra Red 3B, Triacid Fast Red 3BS, Vondacid Fast Red 3B, Vopsider Red ASTR 3A, Wool Red 3B
InChI formel InChI=1S/C19H17N3O8S2.2Na/c1-10-5-3-4-6-14(10)21-22-18-16(32(28,29)30)8-12-7-13(31(25,26)27)9-15(20-11(2)23)17(12)19(18)24;;/h3-9,24H,1-2H3,(H,20,23)(H,25,26,27)(H,28,29,30);;/q;2*+1/p-2
SMIL [Na+].[Na+].CC(=O)Nc1cc(cc2cc(c(N=Nc3ccccc3C)c(O)c12)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn disodium;5-acetamido-4-hydroxy-3-[(E)-(2-methylphenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonate
Molekylvægt (g/mol) 523.447
Formel vægt 523.01
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.