Få mere at vide
Syrerød 1, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17790619 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17790619 5 g
17700629 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17790619 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 198700050
Tekniske data
Absorbans ≥250 lambda 503 - 509 nm, 0,02 g/l vand; >250 lambda 530 - 534 nm, 0,02 g/l vand
Kemisk navn eller materiale Acid Red 1
CAS 3734-67-6
Molekylær formel C18 H13 N3 Na2 O8 S2
MDL nummer 00003954
Synonym 5-Acetamido-4-hydroxy-3-phenylazo-2,7-naphthalene-disulfonicacid, disodium salt; Amido Naphthol Red G; Azophloxine; C.I. 18050
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Infrarødt spektrum Konformer
Molekylvægt (g/mol) 509.43
Tab ved tørring ≤10 %
Emballage Glasflaske
Analysecertifikat Tilgængelig
Farve Lilla til rød
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver