Få mere at vide
EKASTU Safety Syrebestandig hætte til C 607 og SFERA
Artikelnummer. 10476981
Skift visning
Farve:
Gul
Artikelnummer. Farve
10476981 Gul
1 options
Artikelnummer. 10476981 Leverandør EKASTU Safety Leverandørnr. 666971
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
EKASTU Syrefast hætte til C 607/SFERA dækker hoved og hals og har en maskeåbning med blytæt krave
Tekniske data
Produkttype Syre-fast hætte
Størrelse Universel
Materiale PVC-belagt polyester
Farve Gul
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Fuld ansigtsmaske C 607/Selecta (klasse 2), fuld ansigtsmaske SFERA (klasse 3)
Mængde 1 hv.
Dimensioner (L x B x H) 25.5 x 3.5 x 39 cm
Vægt (metrisk) Ca. 296 g
Hætte type Syre-fast hætte