Få mere at vide
syrephosphowolgstik, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12930494 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12930494 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 12930494 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 156 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    672.00 DKK
    537.60 DKK / 100ml
    Spare 134.40 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Mængde 100 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphotungstic acid solution. European Pharmacopoeia Ref: 1065200
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium tungstate, dihydrate, phosphoricacid