missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acid Orange 5 Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acid Orange 5 Potassium Salt |
| CAS | 98705-91-0 |
| Molekylær formel | C18H14KN3O3S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15N3O3S.K/c22-25(23,24)18-12-10-17(11-13-18)21-20-16-8-6-15(7-9-16)19-14-4-2-1-3-5-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/b21-20+; |
| SMIL | O=S(C1=CC=C(C=C1)/N=N/C2=CC=C(NC3=CC=CC=C3)C=C2)(O[K])=O |
| IUPAC navn | potassium (E)-4-((4-(phenylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.49 |
| Formel vægt | 391.0393 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?