missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acid Orange 24, Technical Grade, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acid Orange 24 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acid Orange 24 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18N4O5S.Na/c1-12-3-8-16(13(2)11-12)22-24-19-18(25)10-9-17(20(19)26)23-21-14-4-6-15(7-5-14)30(27,28)29;/h3-11,25-26H,1-2H3,(H,27,28,29);/q;+1/p-1/b23-21+,24-22-; |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 448.0817 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?