Få mere at vide
Syretal Standard 0,5 mgKOH/g. Referencematerialer beregnet til brug i bestemmelse af syre, VHG™
Artikelnummer. 17940466
Skift visning
Mængde:
100 g
400 g
800 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17940466 800 g
17900716 400 g
17930366 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17940466 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGAN0.5800G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Syretal Standard 0,5 mgKOH/g. Referencematerialer beregnet til brug ved bestemmelse af syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium hydroxide
CAS 1310-58-3
Metoder Potentiometrisk titrering
Analyt- eller komponentnavne Potassium hydroxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel H K O
Koncentration 0.5 mg/g
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Potassium hydroxide
InChI formel InChI=1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
SMIL O[K]
IUPAC navn hydroxykalium
Opløsningsmiddel eller Matrix Kulbrinteolie
Molekylvægt (g/mol) 56.11
Mængde 800 g
Formel vægt 55,9664 g/mol