Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acid Green 5 |
| CAS | 5141-20-8 |
| Molekylær formel | C37H34N2Na2O9S3 |
| Synonym | Acid Green 5, FD & C Green No 2 |
| Farve | Grøn |
| Mængde | 25 g |
| InChI nøgle | DGOBMKYRQHEFGQ-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| IUPAC navn | dinatrium;3-[[N-ethyl-4-[[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]-(4-sulfonatophenyl)methyl]anilino]methyl]benzensulfonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 792.844 |
| Vis mere |