Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Acid Fuchsin, ren biologisk farve med høj renhed
Artikelnummer. 10216430 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10216430 25 g Glasflaske 25g
10164760 100 g Glasflaske 100g
15139263 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10216430 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 227900250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.00 DKK
    628.65 DKK / 25g
    Spare 126.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 3244-88-0 | C20H17N3Na2O9S3 | 587,544 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3244-88-0
Molekylær formel C20H17N3Na2O9S3
Molekylvægt (g/mol) 587.544
MDL nummer MFCD00013286
InChI nøgle VCEFFPMSOGDMJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acid Violet 19, C.I. 42685, Fuchsin Acid, Rubin S
PubChem CID 131852436
IUPAC navn 3-[bis(4-amino-3-sulfophenyl)methyliden]-6-imino-5-methylcyclohexa-1,4-dien-1-sulfonsyre;natrium
SMIL CC1=CC(=C(C2=CC(=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)N)S(=O)(=O)O)C=C(C1=N)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Tekniske data
Absorbans 700 (ved lambda min.)
Kemisk navn eller materiale Acid Fuchsin
Absorptionsforhold 1 til 1.4
Infrarødt spektrum Autentisk
Lambda Max 544 til 550 nm (i pH 3 forsuret vand)
Emballage Glasflaske
Farve Grøn
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 143 g/L. Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver eller krystaller
Formel vægt 585.52
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acid Fuchsin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.