Få mere at vide
Melford Syre Fuchsin Calcium Salt
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
- CAS-nummer: 123334-10-1
- Molekylformel: C 20 H 17 N 3 O 9 S 3 Ca
- Molekylvægt: 579,64
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 123334-10-1 |
| Molekylær formel | C20H17N3O9S3Ca |
| Mængde | 25 g |