Få mere at vide
Acid Extractable Matrix Spikes, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15245966 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15245966 1 ml 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15245966 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. CLPSMSA15TI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
2-Chlorophenol95-57-81500μg/mL
4-Chloro-3-methylphenol59-50-71500μg/mL
4-Nitrophenol100-02-71500μg/mL
Pentachlorophenol87-86-51500μg/mL
Phenol108-95-21500μg/mL
Bromophenol blue115-39-91000μg/mL
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acid Extractable Matrix Spikes
Emballage 2mL amber prescored glass ampule
CAS 95-57-8, 59-50-7, 100-02-7, 87-86-5, 108-95-2, 115-39-9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Analyt- eller komponentnavne 2-Chlorophenol (1500μg/mL),4-Chloro-3-methylphenol (1500μg/mL),4-Nitrophenol (1500μg/mL)
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Element 2-Chlorophenol, 4-Chloro-3-methylphenol, 4-Nitrophenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Mængde 1 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ACID EXTRACTABLE MATRIX SPIKES
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: chlorocresol, pentachlorophenol
Product intended for laboratory use only