missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acid Blue 45 (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30313071
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30313071 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30313071 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA18983325G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acid Blue 45 (Technical Grade)
CAS 2861-02-1
Molekylær formel C14H8N2O10S2Na2
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C14H10N2O10S2.2Na/c15-3-1-5(27(21,22)23)11(17)9-7(3)13(19)10-8(14(9)20)4(16)2-6(12(10)18)28(24,25)26;;/h1-2,17-18H,15-16H2,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2
SMIL [Na+].[Na+].Nc1cc(c(O)c2C(=O)c3c(N)cc(c(O)c3C(=O)c12)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn disodium;4,8-diamino-1,5-dihydroxy-9,10-dioxoanthracene-2,6-disulfonate
Molekylvægt (g/mol) 474.33
Formel vægt 473.9416
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.