Få mere at vide
Acid Blue 29, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11487922 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11487922 100 g
11477922 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11487922 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215259680
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Pletter og farvestoffer
Kemiske identifikatorer
CAS 5850-35-1
Molekylær formel C22H14N6Na2O9S2
Molekylvægt (g/mol) 616.49
MDL nummer MFCD00009960
InChI nøgle WEILTBATXPPXPP-AXSRUCDFSA-L
Synonym C.I. 20460
PubChem CID 44134491
IUPAC navn disodium (3E)-5-amino-6-[2-(3-nitrophenyl)diazen-1-yl]-4-oxo-3-(2-phenylhydrazin-1-ylidene)-3,4-dihydronaphthalene-2,7-disulfonate
SMIL [Na+].[Na+].NC1=C(N=NC2=CC=CC(=C2)[N+]([O-])=O)C(=CC2=C1C(=O)\C(=N/NC1=CC=CC=C1)C(=C2)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acid Blue 29
Farve Sort
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 616.5
Grad Not Available