missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acid Black 194 (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acid Black 194 (Technical Grade) |
| CAS | 61931-02-0 |
| Molekylær formel | C20 H12 N3 Na O7 S |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H13N3O7S.Na/c24-16-8-5-11-3-1-2-4-13(11)19(16)21-22-20-14-7-6-12(23(26)27)9-15(14)18(10-17(20)25)31(28,29)30;/h1-10,24-25H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b22-21+; |
| SMIL | Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3c(O)cc(c4cc(ccc34)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)O[Na] |
| IUPAC navn | [3-hydroxy-4-[(E)-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)diazenyl]-7-nitronaphthalen-1-yl]sulfonyloxysodium |
| Molekylvægt (g/mol) | 461.38 |
| Formel vægt | 461.029 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?