Få mere at vide
Aciclovir, Mikromol™
Artikelnummer. 17973226
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17973226 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17973226 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0061.00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Aciclovir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aciclovir
CAS 59277-89-3
Analyt- eller komponentnavne Aciclovir
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H11 N5 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Valaciclovir Hydrochloride Imp. B (EP), Valaciclovir Imp. B (EP), 2-Amino-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, Aciclovir, Valaciclovir Hydrochloride Anhydrous Imp. B (EP), 2-Amino-1,9-dihydro-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-6H-purin-6-one, 9-(2-Hydroxyethoxymethyl)guanine, ACV, Acicloftal, Aciclovir, Acivir, Acyclo V, Acycloguanosine, Acyclovir, Avirase, Axiluowei, BW 248U, BioVir I, BioVir II, Cargosil, Gerpevir, Herpevir, Lovir, NSC 645011, Novirus, Poviral, Rouz-Aciclovir, Vicclox, Vipral, Virax, Virless, Virorax, Virovir, Wellcome 248U, Zirax, Zovirax, Zyclir, CCI 22890, Ph Eur Valaciclovir Impurity B, USP Valacyclovir Related Compound B, Aciclovir, 535U76, Aciclovir Test Mix 1, Aciclovir, 559U81, GW277085A, 111U90, 4793W93, 23W91, Valaciclovir Hydrochloride Impurity B, Valaciclovir Impurity B
InChI formel InChI=1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)
SMIL NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1
IUPAC navn 2-amino-9-(2-hydroxyethoxymethyl)-1H-purin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 225.2
Mængde 500 mg
Formel vægt 225.0862 g/mol