Få mere at vide
Acibenzolar acid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acibenzolar acid |
| CAS | 35272-27-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acibenzolar acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H4 N2 O2 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1,2,3-Benzothiadiazole-7-carboxylic acid, CGA 210007, Acibenzolar acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4N2O2S/c10-7(11)4-2-1-3-5-6(4)12-9-8-5/h1-3H,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)c1cccc2nnsc12 |
| Vis mere |