Få mere at vide
Acevaltrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494927
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16494927 50 mg
16493936 25 mg
16491668 5 mg
16469176 100 mg
16429258 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16494927 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN2070
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Acevaltrate inhibits the Na+/K+-ATPase activity in the rat kidney and brain hemispheres with IC50s of 22.8 μM and 42.3 μM, respectively.
Acevaltrate inhibits the Na+/K+-ATPase activity in the rat kidney and brain hemispheres with IC50s of 22.8 μM and 42.3 μM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acevaltrate
CAS 25161-41-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H32O10
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (208.12 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(CC(C)(C)OC(C)=O)O[C@@H]1[C@]2(CO2)[C@]([C@@H]3OC(CC(C)C)=O)([H])C(C(COC(C)=O)=CO3)=C1
Molekylvægt (g/mol) 480.5
Formel vægt 480.5
Procent renhed 99.56%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation