Få mere at vide
Acetylvanillin, TRC
Artikelnummer. 30316380
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30316380 1 g
1 options
Artikelnummer. 30316380 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1897801G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylvanillin
CAS 881-68-5
Molekylær formel C10H10O4
Mængde 1 g
Synonym NSC 25863, NSC 8499, O-Acetylvanillin, 4-(Acetyloxy)-3-methoxybenzaldehyde, 4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, 4-Acetoxy-5-methoxybenzaldehyde, 4-Formyl-2-methoxyphenol Acetate, 4-Formyl-2-methoxyphenyl Acetate, 4-O-Acetylvanillin, 4-(Acetyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-7(12)14-9-4-3-8(6-11)5-10(9)13-2/h3-6H,1-2H3
SMIL COc1cc(C=O)ccc1OC(=O)C
IUPAC navn (4-formyl-2-methoxyphenyl) acetat
Molekylvægt (g/mol) 194.18
Formel vægt 194.0579