Få mere at vide
Acetylurea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetylurea |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N2O2/c1-2(6)5-3(4)7/h1H3,(H3,4,5,6,7) |
| Formel vægt | 102.0429 |