Få mere at vide
Acetyltropic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetyltropic Acid |
| CAS | 14510-36-2 |
| Molekylær formel | C11H12O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Phenyl-beta-acetoxypropanoic Acid, Tropic Acid Acetate, alpha-[(Acetyloxy)methyl]benzeneacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O4/c1-8(12)15-7-10(11(13)14)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,13,14) |
| SMIL | CC(=O)OCC(C(=O)O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 3-acetyloxy-2-phenylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.21 |
| Formel vægt | 208.0736 |