Beskrivelse
- Detektionsmetode: Fluorescerende
- Anvendelser: Enzymaktivitetsanalyse
- Prøvetyper: Renset protein, inhibitorforbindelser
- Udstyr: Mikropladelæser
- Antal citater: 5
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Detektionssted | Detektion i løsningen |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Format | Sæt |
| Antal reaktioner | 96 Tests |
| Målmolekyle | Acetyltransferase (ACAT2) |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Prøvetype | Renset protein, inhibitorforbindelser |
| Mængde | 96 Tests |
| Til brug med (applikation) | Enzymaktivitetsanalyse |