Få mere at vide
Acetylthiocholine Iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetylthiocholine Iodide |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16NOS.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 288.9997 |