Få mere at vide
Acetylthiocholine Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetylthiocholine Chloride |
| CAS | 6050-81-3 |
| Molekylær formel | C7H16ClNOS |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-(Acetylthio)-N,N,N-trimethyl-ethanaminium Chloride, (2-Mercaptoethyl)trimethylammonium Chloride Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16NOS.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Cl-].CC(=O)SCC[N+](C)(C)C |
| IUPAC navn | 2-acetylsulfanylethyl(trimethyl)azanium;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.73 |
| Formel vægt | 197.0641 |