missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acetyltaurine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetyltaurine |
| CAS | 19213-70-8 |
| Molekylær formel | C4 H9 N O4 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Acetyltaurine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO4S/c1-4(6)5-2-3-10(7,8)9/h2-3H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8,9) |
| SMIL | CC(=O)NCCS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 2-acetamidoethanesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.184 |
| Formel vægt | 167.025 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?