missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acetylshikonin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetylshikonin |
| CAS | 24502-78-1 |
| Molekylær formel | C18H18O6 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-[(1R)-1-(Acetyloxy)-4-methyl-3-pentenyl]-5,8-dihydroxy-1,4-naphthalenedione, (R)-2-[1-(Acetyloxy)-4-methyl-3-pentenyl]-5,8-dihydroxy-1,4-naphthalenedione, (+)-Acetate 5,8-dihydroxy-2-(1-hydroxy-4-methyl-3-pentenyl)-1,4-naphthoquinone, 2-[(1R)-1-(Acetyloxy)-4-methyl-3-penten-1-yl]-5,8-dihydroxy-1,4-naphthalenedione, NSC 110199 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O6/c1-9(2)4-7-15(24-10(3)19)11-8-14(22)16-12(20)5-6-13(21)17(16)18(11)23/h4-6,8,15,20-21H,7H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(=CC[C@H](C1=CC(=O)C2=C(C=CC(=C2C1=O)O)O)OC(=O)C)C |
| IUPAC navn | [1-(5,8-dihydroxy-1,4-dioxonaphthalen-2-yl)-4-methylpent-3-enyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.33 |
| Formel vægt | 330.1103 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?