Få mere at vide
Acetylsalicylsalicylsalicylsalicylic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050037
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050037 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050037 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0133.250025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Acetylsalicylsalicylsalicylsalicylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylsalicylsalicylsalicylsalicylic Acid
CAS 85539-30-6
Analyt- eller komponentnavne Acetylsalicylsalicylsalicylsalicylic Acid
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C30 H20 O10
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzoic acid, 2-[[2-(acetyloxy)benzoyl]oxy]-, 2-[(2-carboxyphenoxy)carbonyl]phenyl ester, Acetylsalicylsalicylsalicylsalicylic Acid
InChI formel InChI=1S/C30H20O10/c1-18(31)37-24-15-7-3-11-20(24)28(34)39-26-17-9-5-13-22(26)30(36)40-25-16-8-4-12-21(25)29(35)38-23-14-6-2-10-19(23)27(32)33/h2-17H,1H3,(H,32,33)
SMIL CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2C(=O)Oc3ccccc3C(=O)Oc4ccccc4C(=O)O
IUPAC navn 2-[2-[2-(2-acetyloxybenzoyl)oxybenzoyl]oxybenzoyl]oxybenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 540.474
Mængde 25 mg
Formel vægt 540.106 g/mol