Få mere at vide
Acetylsalicylsalicylsalicylic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050605
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050605 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050605 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0133.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Acetylsalicylsalicylsalicylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylsalicylsalicylsalicylic Acid
CAS 85531-16-4
Analyt- eller komponentnavne Acetylsalicylsalicylsalicylic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H16 O8
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Acetylsalicylsalicylsalicylic Acid
InChI formel InChI=1S/C23H16O8/c1-14(24)29-19-12-6-3-9-16(19)22(27)31-20-13-7-4-10-17(20)23(28)30-18-11-5-2-8-15(18)21(25)26/h2-13H,1H3,(H,25,26)
SMIL CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2C(=O)Oc3ccccc3C(=O)O
IUPAC navn 2-[2-(2-acetyloxybenzoyl)oxybenzoyl]oxybenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 420.37
Mængde 25 mg
Formel vægt 420.0845 g/mol