Få mere at vide
Acetylsalicylsalicylsyre, TRC
Artikelnummer. 17932685
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17932685 100 mg
17982875 500 mg
17992125 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17932685 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA187788100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 530-75-6
Molekylær formel C16 H12 O6
Molekylvægt (g/mol) 300.26
Synonym 2-[[2-(Acetyloxy)benzoyl]oxy]benzoic Acid, Carbasalate Calcium Imp. B (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. D (EP), Acetylsalicylsalicylic Acid
IUPAC navn 2-(2-acetyloxybenzoyl)oxybenzoesyre
SMIL CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylsalicylsalicylic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H12O6/c1-10(17)21-14-9-5-3-7-12(14)16(20)22-13-8-4-2-6-11(13)15(18)19/h2-9H,1H3,(H,18,19)
Formel vægt 300.0634
Procent renhed >95%