Få mere at vide
Acetylsalicylsalicylsalicylsyre, 97%
Artikelnummer. 10135210 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10135210 250 mg Glasflaske 250mg
11975091 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10135210 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 269352500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    646.28 DKK
    581.65 DKK / 250mg
    Spare 64.63 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 530-75-6 | C16H12O6 | 300,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 530-75-6
Molekylær formel C16H12O6
Molekylvægt (g/mol) 300.26
MDL nummer MFCD00143537
InChI nøgle DDSFKIFGAPZBSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-acetoxybenzoyl oxy benzoic acid, acetylsalicylsalicylic acid, acesalum, acetylsalicylsalicyic acid, diplosal acetate, unii-vbe72mcp5l, 2-carboxyphenyl 2-acetyloxy benzoate, diplosalsalate, ccris 1740, benzoic acid, 2-acetyloxy-, 2-carboxyphenyl ester
PubChem CID 10745
IUPAC navn 2-(2-acetyloxybenzoyl)oxybenzoesyre
SMIL CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(=O)OC2=CC=CC=C2C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylsalicylsalicylic acid
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 145°C to 160°C
Analyseprocentområde 96% min. (As is) Calculated (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Beilstein 10,IV,165
Merck Index 14,1
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alkaline solutions,soluble in alcohol,practically insoluble in benzene
Formel vægt 300.26
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetylsalicylsalicylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.