Få mere at vide
Acetylsalicylic Anhydride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Acetyloxy)benzoic Anhydride (Acetylsalicylic Anhydride) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14O7/c1-11(19)23-15-9-5-3-7-13(15)17(21)25-18(22)14-8-4-6-10-16(14)24-12(2)20/h3-10H,1-2H3 |
| Formel vægt | 342.074 |
| Procent renhed | >95% |