Få mere at vide
Acetylsalicylsyre, LoGiCal
Artikelnummer. 30457991
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457991 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457991 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0133.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylsalicylic Acid
CAS 50-78-2
Analyt- eller komponentnavne Acetylsalicylic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H8 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Acetoxybenzoic Acid, 2-(Acetyloxy)benzoic Acid, Acylpyrin, Angettes, Aspro, Aspirin, ASA, Acetylsalicylic Acid, Benzoic acid, 2-(acetyloxy)-, Rhodine (7CI), Salicylic acid acetate (8CI), 2-(Acetyloxy)benzoic acid, 2-Acetoxybenzoic acid, 2-Carboxyphenyl acetate, A.S.A. Empirin, AC 5230, Acenterine, Acesal, Acesan, Acetard, Aceticyl, Acetilum acidulatum, Acetisal, Acetol, Acetonyl, Acetophen, Acetosal, Acetosalic acid, Acetosalin, Acetylin, Acetylsal, Acetylsalicylic acid, Acetyonyl, Acetysal, Acidum acetylsalicylicum, Acimetten, Acisal, Adiro, Albyl E, Asaflow, Asagran, Asatard, Ascoden 30, Ascolong, Ascriptin, Aspalon, Aspergum, Aspirdrops, Aspirin Protect 100, Aspirin Protect 300, Aspirin-Direkt, Aspirina 03, Aspro Clear, Aspropharm, Asteric, Astrix, Bayer, Benaspir, Bialpirina, Bialpirinia, Caprin, Cardioaspirina, Claradin, Colfarit, Colsprin, Contrheuma Retard, Coricidin, Coricidin D, Crystar, Darvon Compound, Dolean pH 8, Dominal, Doril, Duramax, ECM, Easprin, Ecosprin, Ecotrin, Empirin, Endosprin, Endydol, Entericin, Enterophen, Enterosarine, Entrophen, Ewin, Extren, Gelprin, Globentyl, Globoid, Helicon, Idragin, Istopirin, Kapsazal, Lysoprin (pharmaceutical), Magnecyl, Measurin, Medisyl, Melhoral, Micristin, Miniasal, Mycropyrin, NSC 27223, NSC 406186, Neuronika, Novid, Nu-seals, O-Acetylsalicylic acid, Persistin, Polopiryna, Rheumintabletten, Rhodine 2312, Rhodine NC RP, Rhonal, SP 189, Salacetin, Salcetogen, Saletin, Salospir, Salycylacetylsalicylic acid, Solpyron, Supac, Temperal, Toldex, Triple-sal, Trombyl, Xaxa, Yasta, Zorprin, o-(Acetyloxy)benzoic acid, o-Acetoxybenzoic acid, o-Carboxyphenyl acetate
InChI formel InChI=1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Løsningstype Fedt
SMIL CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O
IUPAC navn 2-acetyloxybenzoesyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Mængde 10 mg
Formel vægt 180,0423 g/mol