missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acetylsalicylic Acid-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetylsalicylic Acid-d4 |
| CAS | 97781-16-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C9 2H4 H4 O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Benzoic-2,3,4,5-d4 acid, 6-(acetyloxy)- (9CI), Acetylsalicylic acid-d4, 6-(Acetyloxy)benzoic-2,3,4,5-d4 acid, 2-Acetyloxybenzoic-3,4,5,6-d4 acid, Acetylsalicylic Acid-D4 (phenyl-D4), Aspirin-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)/i2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)O)c(OC(=O)C)c1[2H] |
| IUPAC navn | 2-acetyloxy-3,4,5,6-tetradeuteriobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.18 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?