Få mere at vide
Acetylsalicylic Acid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetylsalicylic Acid-d3 |
| CAS | 921943-73-9 |
| Molekylær formel | C9 2H3 H5 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzoic acid, 2-(acetyl-2,2,2-d3-oxy)- (ACI), 2-(Acetyl-2,2,2-d3-oxy)benzoic acid (ACI), 2-(Acetyloxy-d3)benzoic acid, Acetylsalicylic acid-d3, Acetylsalicylic Acid-D3 (acetyl-D3), Aspirin-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(=O)Oc1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(2,2,2-trideuterioacetyl)oxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.18 |
| Formel vægt | 183.0611 |