missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acetylsalicylic Acid Acyl-b-D-glucuronide (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetylsalicylic Acid Acyl-beta-D-glucuronide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O10/c1-6(16)23-8-5-3-2-4-7(8)14(22)25-15-11(19)9(17)10(18)12(24-15)13(20)21/h2-5,9-12,15,17-19H,1H3,(H,20,21)/t9-,10-,11+,12-,15-/m0/s1 |
| Formel vægt | 356.0743 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?