missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acetylpyruvic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetylpyruvic Acid |
| CAS | 5699-58-1 |
| Molekylær formel | C5H6O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,4-Dioxopentanoic Acid, Acetoneoxalic Acid, Acetopyruvic Acid, Acetylpyruvic Acid, 2,4-Dioxo-valeric Acid, 2,4-Dioxo-pentanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O4/c1-3(6)2-4(7)5(8)9/h2H2,1H3,(H,8,9) |
| SMIL | CC(=O)CC(=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,4-dioxopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.1 |
| Formel vægt | 130.0266 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?