Få mere at vide
Acetylpyrazin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetylpyrazine |
| CAS | 22047-25-2 |
| Molekylær formel | C6 H6 N2 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Ethanone, 1-(2-pyrazinyl)-, Ethanone, 1-pyrazinyl- (9CI), Ketone, methyl pyrazinyl (6CI,8CI), 1-(2-Pyrazinyl)ethanone, 1-(2-Pyrazinyl)-1-ethanone, 1-(Pyrazin-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-1,4-pyrazine, 2-Acetylpyrazine, Acetylpyrazine, Methyl pyrazin-2-yl ketone, NSC 72374, Pyrazine methyl ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O/c1-5(9)6-4-7-2-3-8-6/h2-4H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1cnccn1 |
| IUPAC navn | 1-pyrazin-2-ylethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.1246 |
| Formel vægt | 122.048 |