Få mere at vide
Acetylpyrazin, TRC
Artikelnummer. 30327208
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30327208 1 g
1 options
Artikelnummer. 30327208 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1883201G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylpyrazine
CAS 22047-25-2
Molekylær formel C6 H6 N2 O
Mængde 1 g
Synonym Ethanone, 1-(2-pyrazinyl)-, Ethanone, 1-pyrazinyl- (9CI), Ketone, methyl pyrazinyl (6CI,8CI), 1-(2-Pyrazinyl)ethanone, 1-(2-Pyrazinyl)-1-ethanone, 1-(Pyrazin-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-1,4-pyrazine, 2-Acetylpyrazine, Acetylpyrazine, Methyl pyrazin-2-yl ketone, NSC 72374, Pyrazine methyl ketone
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O/c1-5(9)6-4-7-2-3-8-6/h2-4H,1H3
SMIL CC(=O)c1cnccn1
IUPAC navn 1-pyrazin-2-ylethanon
Molekylvægt (g/mol) 122.1246
Formel vægt 122.048