Få mere at vide
Acetylpyrazine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449326
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16449326 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16449326 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW007692
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Acetylpyrazine (2-Acetylpyrazine) is used to form many polycyclic compounds, as useful structures in pharmaceuticals and perfumes. Acetylpyrazine is a component of the folates (vitamin B compounds).
Acetylpyrazine (2-Acetylpyrazine) is used to form many polycyclic compounds, as useful structures in pharmaceuticals and perfumes. Acetylpyrazine is a component of the folates (vitamin B compounds).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylpyrazine
CAS 22047-25-2
Farve White to Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H6N2O
Mængde 100 mg
Synonym 2-Acetylpyrazine
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (818.80 mM; Need ultrasonic)
SMIL C1=C(N=CC=N1)C(=O)C
Molekylvægt (g/mol) 122.13
Formel vægt 122.13
Procent renhed 99.95%
Grad Research
Fysisk form Solid