missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acetyloxy Diflorasone, TRC

Artikelnummer. 30325401
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30325401 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30325401 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA18734050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acetyloxy Diflorasone
CAS 3826-17-3
Molekylær formel C24H30F2O6
Mængde 50 mg
Synonym 21-(acetyloxy)-6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (6alpha,11beta, 16beta)-Pregna-1,4-diene-3,20-dione,
InChI formel InChI=1S/C24H30F2O6/c1-12-7-15-16-9-18(25)17-8-14(28)5-6-21(17,3)23(16,26)19(29)10-22(15,4)24(12,31)20(30)11-32-13(2)27/h5-6,8,12,15-16,18-19,29,31H,7,9-11H2,1-4H3/t12-,15-,16-,18-,19-,21-,22-,23-,24-/m0/s1
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C
IUPAC navn [2-[(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 452.49
Formel vægt 452.201
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.