Få mere at vide
(Acetylmethylene)triphenylphosphorane, TRC
Artikelnummer. 30311030
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30311030 50 g
1 options
Artikelnummer. 30311030 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA18668050G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Acetylmethylene)triphenylphosphorane
CAS 1439-36-7
Molekylær formel C21H19OP
Mængde 50 g
Synonym 1-(Triphenylphosphoranylidene)-2-propanone, (2-Oxopropylidene)triphenylphosphorane, (Acetonylidene)triphenylphosphorane, Methyl (Triphenylphosphoranylidene)methyl Ketone, NSC 407394, Triphenyl(acetylmethylene)phosphorane
InChI formel InChI=1S/C21H19OP/c1-18(22)17-23(19-11-5-2-6-12-19,20-13-7-3-8-14-20)21-15-9-4-10-16-21/h2-17H,1H3
SMIL CC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 1-(triphenyl-λ^{5}-phosphanylidene)propan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 318.35
Formel vægt 318.1174