missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acetyllovastatin, MedChemExpress
Beskrivelse
Acetyllovastatin, a acetate of Lovastatin, presentes a moderate inhibitory effect against the enzyme acetylcholinesterase with an IC50 of 79 μg/mL. Lovastatin has been found to display antifungal activity, and suppresses proliferation of a number of transformed cell lines.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetyllovastatin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 81189-92-6 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H38O6 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 250 mg/mL (559.81 mM) |
| SMIL | CC[C@H](C)C(O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](OC(C)=O)CC(O3)=O)[C@@]12[H])=O |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?