Få mere at vide
Acetylleucine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431118
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16431118 5 g
16422349 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16431118 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1442
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Acetylleucine (N-Acetyl-DL-leucine), orally active compound, can be used for the research of acute vestibular vertigo, cerebellar ataxia and nystagmus.
Acetylleucine (N-Acetyl-DL-leucine), orally active compound, can be used for the research of acute vestibular vertigo, cerebellar ataxia and nystagmus.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylleucine
CAS 99-15-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H15NO3
Synonym N-Acetyl-DL-leucine
Opløselighedsinformation DMSO : 120 mg/mL (692.80 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (38.51 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C)CC(C(O)=O)NC(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 173.21
Mængde 5 g
Formel vægt 173.21
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid