Få mere at vide
Acetylhistamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetylhistamine |
| CAS | 673-49-4 |
| Molekylær formel | C7H11N3O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-[2-(1H-Imidazol-5-yl)ethyl]acetamide, N-[2-imidazol-4(or 5)-ylethyl]acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3O/c1-6(11)9-3-2-7-4-8-5-10-7/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,8,10)(H,9,11) |
| SMIL | CC(NCCC1=CN=CN1)=O |
| IUPAC navn | N-[2-(1H-imidazol-5-yl)ethyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.18 |
| Formel vægt | 153.0902 |