missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acetylhistamine, TRC

Artikelnummer. 30312321
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30312321 5 mg
30326147 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30312321 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1791105MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acetylhistamine
CAS 673-49-4
Molekylær formel C7H11N3O
Mængde 5 mg
Synonym N-[2-(1H-Imidazol-5-yl)ethyl]acetamide, N-[2-imidazol-4(or 5)-ylethyl]acetamide
InChI formel InChI=1S/C7H11N3O/c1-6(11)9-3-2-7-4-8-5-10-7/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,8,10)(H,9,11)
SMIL CC(NCCC1=CN=CN1)=O
IUPAC navn N-[2-(1H-imidazol-5-yl)ethyl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 153.18
Formel vægt 153.0902
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.