Få mere at vide
Acetylenedicarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetylenedicarboxylic Acid |
| CAS | 142-45-0 |
| Molekylær formel | C4H2O4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-Butyne-1,4-dioic Acid, Butynedioic Acid, NSC 1903, NSC 631597 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h1-2H3 |
| SMIL | OC(=O)C#CC(=O)O |
| IUPAC navn | dimethyl but-2-ynedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.06 |
| Formel vægt | 113.9953 |