Få mere at vide
Acetylenedicarboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 11423018
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423018 25 g 25g
11413018 5 g 5g
11433018 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11423018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18736.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 142-45-0 | C4H2O4 | 114.06 g/mol
Acetylendicarboxylsyre anvendes til fremstilling af dimethylacetylendicarboxylat og kaliumhydrogenacetylendicarboxylat. Det bruges også som et laboratoriereagens. Yderligere bruges det som en forløber i organisk syntese og tjener også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acetylendicarboxylsyre anvendes til fremstilling af dimethylacetylendicarboxylat og kaliumhydrogenacetylendicarboxylat. Det bruges også som et laboratoriereagens. Yderligere bruges det som en forløber i organisk syntese og tjener også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i
diethylether og vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med baser, alkali, reduktionsmidler og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-45-0
Molekylær formel C4H2O4
Molekylvægt (g/mol) 114.06
MDL nummer MFCD00004362
InChI nøgle YTIVTFGABIZHHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetylenedicarboxylic acid, 2-butynedioic acid, butynedioic acid, acetylenedicarboxylate, unii-2d2oj4ko44, acetylenedicarboxylic acid 8ci, acetylendicarboxylate, hoocc=ccooh, acetylenedicarboxylicacid, pubchem13735
PubChem CID 371
ChEBI CHEBI:30781
IUPAC navn but-2-ynedionsyre
SMIL OC(=O)C#CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylenedicarboxylic acid
Smeltepunkt ∼182°C (decomposition)
Flammepunkt 131°C (267°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN2928
Beilstein 878357
Opløselighedsinformation Soluble in diethyl ether and water.
Formel vægt 114.06
Procent renhed 97%