Få mere at vide
Acetylene-PEG4-maleimide
Artikelnummer. 15496609
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15496609 100 mg 100mg
15486609 25 mg -
15314991 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15496609 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64859.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1609651-90-2 | C18H26N2O7 | 382.41 g/mol
Heterobifunktionel tværbinder, der muliggør forbindelse af en azidholdig forbindelse eller biomolekyle til en med en thiol. Maleimidgruppen vil fortrinsvis reagere med thioler for at danne et kovalent addukt, og den terminale alkyn vil reagere med azider via kobberkatalyseret 1,3-dipolær cycloadditions-klikkemi. Den hydrofile PEG spacer tilføjer vandopløseligheden af dette reagens, hvilket muliggør nem modifikation af cysteinholdige biomolekyler såsom antistoffer, proteiner og peptider med den terminale alkyn. PEG spaceren reducerer også aggregering af modificerede proteiner lagret i opløsning ved at tilføje hydrofil karakter. En bifunktionel linker med sulfhydryl-reaktive og azidreaktive grupper. Indeholder en PEG spacer for at øge opløseligheden
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Heterobifunktionel tværbinder, der muliggør forbindelse af en azidholdig forbindelse eller et biomolekyle til et med en thiol. Maleimidgruppen vil fortrinsvis reagere med thioler for at danne et kovalent addukt, og den terminale alkyn vil reagere med azider via kobberkatalyseret 1,3-dipolær cycloadditions-klikkemi. Den hydrofile PEG spacer tilføjer vandopløseligheden af dette reagens, hvilket muliggør nem modifikation af cysteinholdige biomolekyler såsom antistoffer, proteiner og peptider med den terminale alkyn. PEG spaceren reducerer også aggregering af modificerede proteiner lagret i opløsning ved at tilføje hydrofil karakter. En bifunktionel linker med sulfhydryl-reaktive og azidreaktive grupper. Indeholder en PEG spacer for at
øge opløseligheden
Opløselighed
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1609651-90-2
Molekylær formel C18H26N2O7
Molekylvægt (g/mol) 382.41
MDL nummer MFCD22380740
InChI nøgle GHEBECZRHJXPTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetylene-peg4-maleimide, propargyl-peg4-maleimide, alkyne-peg4-maleimide hplc
PubChem CID 91757777
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylene-PEG4-maleimide
Farve Farveløs til gul
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 382.41
Fysisk form Viscous Liquid or Solid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetylene-PEG4-maleimide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetylene-PEG4-maleimide